2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
B24604.18
B24604.30
B24604.18EA
38.3
EUR
B24604.18
B24604.30
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 98%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3977-29-5
Molecular Formula: C5H7N3O
Formula Weight: 125.13
Melting Point: ca 305° dec.
Beilstein Reference: 3531
Formel:
C₅H₇N₃O Molecular Weight: 125.13 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 305 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006095 CAS-Nummer: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |