1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B24657.0B B24657.30
B24657.0BEA 83 EUR
B24657.0B B24657.30
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) Gemisch aus Isomeren 99%
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 99% CAS No.: 694-83-7 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Amine-like pH: 12 Boiling Point: 191° Beilstein Reference: 506142 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00001491

Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 191 °C
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0,94
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001491
CAS-Nummer: 694-83-7
EINECS: 211-776-7
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR