1,8-Octandithiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24693.03
B24693.06
B24693.14
B24693.03EA
33.6
EUR
B24693.03
B24693.06
B24693.14
1,8-Octandithiol ≥98%
1,8-Octandithiol
Purity: 98%
CAS No.: 1191-62-4
Molecular Formula: HS(CH2)8SH
Formula Weight: 178.36
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 1735431
MDL No.: MFCD00003574
Formel:
C₈H₁₈S₂ Siedepunkt: 269…270 °C Dichte: 0,960 Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003574 CAS-Nummer: 1191-62-4 EINECS: 214-738-8 UN: 3334 ADR: 9, |