3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 23.8 EUR
B24706.06 B24706.14
3,4-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 247…248 °C
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003351
CAS-Nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR