2-Ethoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Guaethol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzol, Brenzcatechinmonoethylether, o-Ethoxyphenol
B24755.36
B24755.36EA 98.8 EUR
B24755.36
2-Ethoxyphenol ≥98%
2-Ethoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 94-71-3 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 86°(187°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 214-216° MDL No.: MFCD00002187
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,10
Flammpunkt: 86 °C (187 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002187
CAS-Nummer: 94-71-3
EINECS: 202-358-5