2,5-Dichlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-DCP
B24787.14
B24787.22
B24787.36
B24787.14EA
24.6
EUR
B24787.14
B24787.22
B24787.36
2,5-Dichlorphenol ≥98%
2,5-Dichlorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 583-78-8
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1907692
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002174
Formel:
C₆H₄Cl₂O Siedepunkt: 211 °C Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002174 CAS-Nummer: 583-78-8 EINECS: 209-520-4 UN: 2020 ADR: 6.1,III |