2-Hydroxyethylacrylat ≥97% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Acrylsäure(2-hydroxyethyl)ester, Propensäure(2-hydroxyethyl)ester

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)

B24815.0B B24815.30
B24815.0BEA 133 EUR
B24815.0B B24815.30
2-Hydroxyethylacrylat ≥97% stabilisiert
2-Hydroxyethylacrylat

Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol


Purity: 97% CAS No.: 818-61-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4500 Odour: Pungent Melting Point: -60° Boiling Point: 192° UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00002865

Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 192 °C
Schmelzpunkt: < –60 °C
Dichte: 1.106
Flammpunkt: 101 °C (214 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002865
CAS-Nummer: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR