Methylvalerat ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methylpentanoat, Valeriansäuremethylester, Pentansäuremethylester

B24828.22
B24828.22EA 30.5 EUR
B24828.22
Methylvalerat ≥99%
Methylvalerat

Purity: 99% CAS No.: 624-24-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.3970 Melting Point: -91° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 1741905 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009478

Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,885
Flammpunkt: 22 °C (71 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR