1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B24899.06
B24899.14
B24899.06EA
40.2
EUR
B24899.06
B24899.14
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 95%
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Syn: Diacetone-D-galactose
Purity: 95%
CAS No.: 4064-06-6
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
MDL No.: MFCD00063225
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Dichte: 1,143 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063225 CAS-Nummer: 4064-06-6 EINECS: 223-771-7 |