5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 30.6 EUR
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053057
CAS-Nummer: 175135-19-0