4-Toluolthiol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B24970.14 B24970.22 B24970.36
B24970.14EA 32 EUR
B24970.14 B24970.22 B24970.36
4-Toluolthiol ≥98%
4-Toluolthiol

Purity: 98% CAS No.: 106-45-6 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Stench Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 605761 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004851

Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR