1,1-Dimethoxyaceton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24988.22 B24988.36
B24988.22EA 36.1 EUR
B24988.22 B24988.36
1,1-Dimethoxyaceton ≥97%
1,1-Dimethoxyaceton
Purity: 97+% CAS No.: 6342-56-9 Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.3980 Melting Point: -57° Boiling Point: 133-135° Beilstein Reference: 1560557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008758
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 133…135 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,998
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008758
CAS-Nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1993
ADR: 3,III