Natriumphenoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium phenylate
B25002.18 B25002.30
B25002.18EA 78.4 EUR
B25002.18 B25002.30
Natriumphenoxid ≥98%
Sodium phenoxide
Purity: 98% CAS No.: 139-02-6 Molecular Formula: C6H5NaO Formula Weight: 116.09 Odour: Phenol-like Melting Point: 300° UN No.: 2905 MDL No.: MFCD00013134
Formel: C₆H₅NaO
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013134
CAS-Nummer: 139-02-6
EINECS: 205-347-3
ADR: 8,III