5-Isochinolinol tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyisoquinoline
B25052.14
B25052.14EA 0 EUR
B25052.14
5-Isochinolinol tech. 90%, technische Qualität
5-Isochinolinol
Purity: 90% CAS No.: 2439-04-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 MDL No.: MFCD00006906
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006906
CAS-Nummer: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9