Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B25063.09
B25063.09EA
106
EUR
B25063.09
Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Formaldoxime trimer hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 6286-29-9
Molecular Formula: C3H9N3O3.HCl
Formula Weight: 171.57
Melting Point: ca 128° dec.
Beilstein Reference: 3690722
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00012778
Formel:
C₃H₉N₃O₃·HCl Schmelzpunkt: ∼ 128 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012778 CAS-Nummer: 6286-29-9 EINECS: 222-440-4 ADR: 6.1,II |