trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25070.06 B25070.14 B25070.22
B25070.06EA 27.1 EUR
B25070.06 B25070.14 B25070.22
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 97%
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 50910-54-8 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: 225-230° Beilstein Reference: 3909294
Formel: C₆H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012566
CAS-Nummer: 50910-54-8