4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4,4'-Bitolyl, 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)benzol
B25089.03
B25089.06
B25089.14
B25089.03EA
40.5
EUR
B25089.03
B25089.06
B25089.14
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
4,4'-Dimethylbiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 613-33-2
Molecular Formula: C14H14
Formula Weight: 182.27
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00008545
Formel:
C₁₄H₁₄ Molecular Weight: 182.27 g/mol Siedepunkt: 295 °C Schmelzpunkt: 118…122 °C Dichte: 1.102 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008545 CAS-Nummer: 613-33-2 EINECS: 210-337-7 |