2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25118.06
B25118.14
B25118.22
B25118.06EA
30.9
EUR
B25118.06
B25118.14
B25118.22
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid ≥98%
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 699-98-9
Molecular Formula: C7H3NO3
Formula Weight: 149.11
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 125111
Formel:
C₇H₃NO₃ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 134…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005915 CAS-Nummer: 699-98-9 EINECS: 211-834-1 |