4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
B25126.03
B25126.03EA
64.6
EUR
B25126.03
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB) ≥99%
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Purity: 99%
CAS No.: 10386-84-2
Molecular Formula: C12Br2F8
Formula Weight: 455.94
Melting Point: 113-115°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000310
Formel:
C₁₂Br₂F₈ Molecular Weight: 455,94 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000310 CAS-Nummer: 10386-84-2 EINECS: 233-847-1 ADR: 9,II |