1,3-Di-o-tolylguanidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25127.14
B25127.22
B25127.36
B25127.14EA
23.6
EUR
B25127.14
B25127.22
B25127.36
1,3-Di-o-tolylguanidin ≥99%
1,3-Di-o-tolylguanidin
Purity: 99%
CAS No.: 97-39-2
Molecular Formula: C15H17N3
Formula Weight: 239.32
Melting Point: 176-178°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008513
Formel:
C₁₅H₁₇N₃ Schmelzpunkt: 176…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008513 CAS-Nummer: 97-39-2 EINECS: 202-577-6 UN: 2811 ADR: , |