N-(6-Bromhexyl)phthalimid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25128.06 B25128.14 B25128.22
B25128.06EA 52.6 EUR
B25128.06 B25128.14 B25128.22
N-(6-Bromhexyl)phthalimid ≥97%
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Purity: 97% CAS No.: 24566-79-8 Molecular Formula: C14H16BrNO2 Formula Weight: 310.19 Odour: Odourless Melting Point: 54-60° Boiling Point: 186-188°/0.4mm Beilstein Reference: 186875 MDL No.: MFCD00023098
Formel: C₁₄H₁₆BrNO₂
Siedepunkt: 186…188 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023098
CAS-Nummer: 24566-79-8