Kalium-D-gluconat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: D-Gluconsäure Kaliumsalz, Dextronsäure Kaliumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz

B25135.0B B25135.18 B25135.30
B25135.0BEA 116 EUR
B25135.0B B25135.18 B25135.30
Kalium-D-gluconat ≥99%
Kalium-D-gluconat

Purity: 99% CAS No.: 299-27-4 Molecular Formula: C6H11KO7 Formula Weight: 234.25 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00064211

Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064211
CAS-Nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR