ω-Brom-4-methylacetophenon ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B25217.06 B25217.14 B25217.22
B25217.06EA 49.4 EUR
B25217.06 B25217.14 B25217.22
ω-Brom-4-methylacetophenon ≥98%
ω-Brom-4-methylacetophenon

Purity: 98% CAS No.: 619-41-0 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 105°/0.1mm Beilstein Reference: 607041 MDL No.: MFCD00000203

Formel: C₉H₉BrO
Siedepunkt: 105 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000203
CAS-Nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR