Natriumalginat, niedrige Viskosität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Algin Natriumsalz, Alginsäure Natriumsalz
B25266.22
B25266.0E
B25266.36
B25266.22EA
47.8
EUR
B25266.22
B25266.0E
B25266.36
Natriumalginat, niedrige Viskosität
Natriumalginat
CAS No.: 9005-38-3
Merck Reference: 14,241
MDL No.: MFCD00081310
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 Merck Index: 14,241 |