3-Nitrophthalonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25269.06
B25269.14
B25269.06EA
99.8
EUR
B25269.06
B25269.14
3-Nitrophthalonitril ≥99%
3-Nitrophthalonitril
Purity: 99%
CAS No.: 51762-67-5
Molecular Formula: C8H3N3O2
Formula Weight: 173.13
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 2263686
Formel:
C₈H₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 162…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191558 CAS-Nummer: 51762-67-5 UN: 3276 ADR: 6.1,I |