Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Kupfer(II)Hexafluoro-2,4-pentanedionat Hydrat
B25284.03 B25284.06 B25284.14
B25284.03EA 33.5 EUR
B25284.03 B25284.06 B25284.14
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥98%
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00151019
Formel: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 220 °C
Schmelzpunkt: ∼ 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151019
CAS-Nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1