5-Methoxyindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
B25290.03 B25290.06 B25290.14
B25290.03EA 32.7 EUR
B25290.03 B25290.06 B25290.14
5-Methoxyindol ≥99%
5-Methoxyindol
Purity: 99% CAS No.: 1006-94-6 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 52-55° Boiling Point: 176-178°/17mm Beilstein Reference: 116722 MDL No.: MFCD00005674
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 176…178 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3