Methyl-4-aminonicotinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-aminonicotinate
B25324.06
B25324.06EA 177 EUR
B25324.06
Methyl-4-aminonicotinat 98%
Methyl-4-aminonicotinat
Purity: 98% CAS No.: 16135-36-7 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 172-174° MDL No.: MFCD00955996
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955996
CAS-Nummer: 16135-36-7