4-Phenoxybenzonitril 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B25364.04 B25364.09
B25364.04EA 26.2 EUR
B25364.04 B25364.09
4-Phenoxybenzonitril 96%
4-Phenoxybenzonitril
Purity: 96% CAS No.: 3096-81-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-48° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017346
Formel: C₁₃H₉NO
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017346
CAS-Nummer: 3096-81-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III