1-Chlor-3,5-dibrombenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
B25411.14
B25411.14EA
107
EUR
B25411.14
1-Chlor-3,5-dibrombenzol ≥98%
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14862-52-3
Molecular Formula: C6H3Br2Cl
Formula Weight: 270.35
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00070765
Formel:
C₆H₃Br₂Cl Molecular Weight: 270,35 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070765 CAS-Nummer: 14862-52-3 |