Methyl-5-brompicolinat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
B25415.06
B25415.06EA
153
EUR
B25415.06
Methyl-5-brompicolinat ≥98%
Methyl-5-brompicolinat
Purity: 98+%
CAS No.: 29682-15-3
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 99-103°
MDL No.: MFCD04112493
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112493 CAS-Nummer: 29682-15-3 |