2-Formylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Boronobenzaldehyd, (2-Formylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-formylphenyl)boran, 2-Formylbenzolboronsäure
B25434.03
B25434.06
B25434.03EA
46.5
EUR
B25434.03
B25434.06
2-Formylphenylboronsäure ≥97%
2-Formylphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 40138-16-7
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: ca 115-120°
Beilstein Reference: 3030776
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149.94 g/mol Schmelzpunkt: ∼115…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151822 CAS-Nummer: 40138-16-7 |