Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
B25444.06
B25444.06EA 334 EUR
B25444.06
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat ≥98%
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 289039-85-6 Molecular Formula: C8H6ClIO2 Formula Weight: 296.49 Melting Point: 41-43° MDL No.: MFCD00673018
Formel: C₈H₆ClIO₂
Molecular Weight: 296,49 g/mol
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673018
CAS-Nummer: 289039-85-6