4-Brom-3-fluorbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25475.06
B25475.06EA
39.2
EUR
B25475.06
4-Brom-3-fluorbenzoesäure ≥98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 153556-42-4
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
MDL No.: MFCD00672932
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Schmelzpunkt: 210…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672932 CAS-Nummer: 153556-42-4 |