trans-Zimtsäurenitril 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile

B25503.22 B25503.14
B25503.22EA 117 EUR
B25503.22 B25503.14
trans-Zimtsäurenitril 97%
trans-Zimtsäurenitril

Purity: 97% CAS No.: 1885-38-7 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 126°(259°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 253-254° MDL No.: MFCD00001930

Formel: C₉H₇N
Siedepunkt: 253…254 °C
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,029
Flammpunkt: 126 °C (259 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001930
CAS-Nummer: 4360-47-8
EINECS: 217-552-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR