Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
B25556.36EA 63 EUR
B25556.36 B25556.22 B25556.0E
Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscher
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7 MDL No.: MFCD01864002
Dichte: 1,07
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145564
CAS-Nummer: 52439-77-7