Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

B25572.14 B25572.06
B25572.14EA 164 EUR
B25572.14 B25572.06
Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat cis- und trans-Gemisch 97%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate

Purity: 97% CAS No.: 17159-80-7 Molecular Formula: C9H16O3 Formula Weight: 172.22 Flash Point: 110(230°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 127-134°/0.1mm MDL No.: MFCD00192156

Formel: C₉H₁₆O₃
Siedepunkt: 127…134 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,068
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192156
CAS-Nummer: 17159-80-7
EINECS: 241-215-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR