2,6-Diacetylpyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25678.03
B25678.06
B25678.14
B25678.03EA
47.6
EUR
B25678.03
B25678.06
B25678.14
2,6-Diacetylpyridin ≥99%
2,6-Diacetylpyridin
Purity: 99%
CAS No.: 1129-30-2
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD00006304
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163.18 g/mol Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006304 CAS-Nummer: 1129-30-2 EINECS: 214-442-9 |