2-Brom-5-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B25704.06
B25704.06EA
63.4
EUR
B25704.06
2-Brom-5-nitrobenzoesäure ≥98%
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-14-6
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 178-181°
Beilstein Reference: 980242
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 178…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134558 CAS-Nummer: 943-14-6 |