2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B25742.03
B25742.03EA
62.7
EUR
B25742.03
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin ≥97%
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin
Purity: 97%
CAS No.: 43167-79-9
Molecular Formula: C19H20N6O
Formula Weight: 348.41
Melting Point: 194-196°
MDL No.: MFCD00272362
Formel:
C₁₉H₂₀N₆O Molecular Weight: 348,41 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272362 CAS-Nummer: 43167-79-9 |