Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B4014-25G
B4014-25GEA 205 EUR
B4014-25G
Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Brillantgrün (Malachitgrün G)

Certified for bacteriostatic potency. Tested as a bacteriostatic agent against a spore-former and two members of the colon-typhoid group.

Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Molecular Weight: 482,65 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c2b19fc12cdfe84a12520750866cc76bc96e69&vid=98b9245ddd33f816c793efd9e9a8227772f87c20&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR