Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-4-methyl-5-phenoxaziniumtetrachlorozincat (2:1), Brillantkresylblau Zinkchlorid-Doppelsalz, Kresylblau
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5388-10G
B5388-10GEA 240 EUR
B5388-10G
Brillantkresylblau ALD, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Brillantkresylblau
Certified as a supravital stain for reticulocytes.
Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Molecular Weight: 801,96 g/mol
MDL: MFCD00148901
CAS-Nummer: 51716-96-2
EINECS: 279-675-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a800920fc11c04f6ca20961be200c5bbfb389a&vid=db763e268b14a2c54715e72d93974ccb04fb2b1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dye content ≥60%