L-Arginin Hydrochlorid 98,0-102,0% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
B577-05EA
211.13
EUR
B577-05
B577-06
L-Arginin Hydrochlorid 98,0-102,0% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz, J.T.Baker®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Schmelzpunkt: 218 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064550 CAS-Nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₆H₁₄N₄O₂HCl) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) | 98.0 - 102.0 % |
Specific Rotation,α²ºD(dried basis, c=80mg in 6N HCL)(+) | 21.4 - 23.6 Degree |
Homogeneity by TLC | Passes Test |
Ash (sulfated) | ≤ 0.1 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤ 0.5 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.002 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.005 % |