Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B6756-100G
B6756-100GEA 64 EUR
B6756-100G
Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brilliant Green is a dye and an antiseptic agent.
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Molecular Weight: 482.65 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e44bdf858e22f8b11ff0088d7030e2cb436b0d&vid=cf5bf4c53e27c8a0cad0ea1aa0d78da881514000&prid=web&clid=SAPDAM