Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

Synonyme: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride

4001024.0025
BACE4001024.0025EA 0 EUR
BACE4001024.0025
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Formel: C₄H₉NO₂·HCl
Molecular Weight: 139,58 g/mol
MDL: MFCD00038876
CAS-Nummer: 13515-93-0
EINECS: 236-853-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR