9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
4004776.0025
BACE4004776.0025EA
0
EUR
BACE4004776.0025
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 258,7 g/mol |
MDL:
MFCD00001138 CAS-Nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 2923 ADR: 8,II |