DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
H-DL-Tle-OH
4005657.0001
BACE4005657.0001EA
0
EUR
BACE4005657.0001
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
DL-tert-Leucin (H-DL-Tle-OH)
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,2 g/mol |
MDL:
MFCD00065933 CAS-Nummer: 33105-81-6 |