L(+)-Norleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
|
Achtung
|
4007429.0005
4007429.0025
BACE4007429.0005EA
0
EUR
BACE4007429.0005
BACE4007429.0025
L(+)-Norleucin
L(+)-Norleucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 113 °C |
MDL:
MFCD00064423 CAS-Nummer: 327-57-1 EINECS: 206-321-4 Merck Index: 13,06738 |