Melatonin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
4008335.0005
BACE4008335.0005EA
0
EUR
BACE4008335.0005
Melatonin
Melatonin
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 232,28 g/mol |
MDL:
MFCD00005655 CAS-Nummer: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |