4-Iod-D-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
H-D-Phe(4-I)-OH
4010046.0250
BACE4010046.0250EA
0
EUR
BACE4010046.0250
4-Iod-D-phenylalanin
4-Iod-D-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀INO₂ Molecular Weight: 291.1 g/mol |
MDL:
MFCD00063067 CAS-Nummer: 62561-75-5 |